1-Chlordodecan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Lauryl chloride, Dodecylchloride
257102500 257100010
ACRO257102500EA 33.8 CHF
ACRO257102500 ACRO257100010
1-Chlordodecan 99%
1-Chlordodecan
Formel: C₁₂H₂₅Cl
MW: 204.78 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –9.3 °C
Dichte: 0.87 g/cm³
Flash-Pt: 130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013688
CAS-Nummer: 112-52-7
EINECS: 203-981-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %