1-Chlorbutan ≥99,7%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Butylchlorid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83631.320EA
496
CHF
83631.320
1-Chlorbutan ≥99,7%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
1-Chlorbutan
Formel:
CH₃(CH₂)₃Cl MW: 92,57 g/mol Siedepunkt: 78,4 °C (1013 hPa) Melting Pt: –123 °C Dichte: 0,8862 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –17 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001009 CAS-Nummer: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 UN: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 13,01559 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) | Min. 99,70 % |
Wasser | Max. 0,0100 % |
Nichtflüchtige Rückstände | Max. 0,0005 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Alkalisch reagierende Substanzen | Max. 0,0002 meq/g |
UV Durchlässigkeit (227 nm) | Min. 50,0 % |
UV Durchlässigkeit (232 nm) | Min. 80,0 % |
UV Durchlässigkeit (250 nm) | Min. 98,0 % |
Konform zu BDH 15294 | Entspricht |