Trockenschränke Heratherm® der Serie Advanced Protocol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
51028153 51028152 51028151 51028142 51028143 51028144 51028715 51028709 51028711 51028713 51028716 51028712
466-0275EA 6230 CHF
466-0275 466-0274 466-0273 466-0267 466-0268 466-0269 466-0277 466-0270 466-0271 466-0276 466-0278 466-0272
Trockenschränke Heratherm® der Serie Advanced Protocol
Öfen Standard Ovens
Wärme- und Trockenschränke mit beschichtetem Gehäuse oder Gehäuse aus Edelstahl (SS-modelle). Die Zeitschaltuhr ermöglicht es, dass der Schrank sich nach der voreingestellten Zeit ein- oder ausschaltet. Dabei kann zwischen wöchentlichen, stündlichen und Einstellungen in Echtzeit gewählt werden. Geräte mit natürlichem Luftwechsel sind ideal für schonendes Trocknen und Aufheizen empfindlicher Proben. Geräte mit forcierter Umluft verfügen über eine einstellbare Gebläsedrehzahl und sind für schnelleres Trocknen und Aufheizen geeignet, und bieten ferner eine höhere Temperaturgenauigkeit.
  • Übertemperaturschutz durch automatisches AlarmsystemGroße, leicht lesbare Vakuumfluoreszenzanzeige und mikroprozessorgesteuerte Bedienung mit BerührungsknopfProgrammierbarer Regler für Temperaturrampen und Haltezeiten, kann bis zu 10 Programme speichernZugangsöffnung ermöglicht die Einführung von Sensoren für eine unabhängige DatenüberwachungVerstärkungsfunktion ermöglicht beschleunigtes Aufheizen
Lieferumfang: Ausgestattet mit zwei Einschüben und standardmäßiger RS232-Datenschnittstelle. Nähere Informationen zu Einschüben, Stapelsets und Gestellen siehe „Trockenschränke Heratherm® der Serie General Protocol“. Ein Sortiment an Zubehör und ab Werk eingepasste Optionen, wie z. B. Anschlüsse, sind auf Anfrage erhältlich. Fragen Sie nach weiteren Einzelheiten.