Trockenschränke, Heratherm®, General Protocol-Serie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Heratherm®
466-0261EA 2650 CHF
466-0261 466-0262 466-0263 466-0264 466-0265 466-0266
Trockenschränke, Heratherm®, General Protocol-Serie
Öfen Standard-Trockenschränke
Die Wärme- und Trockenschränke mit Edelstahlkammern eignen sich für Standardanwendungen. Geräte mit natürlichem Luftwechsel sind ideal für schonendes Trocknen und Aufheizen empfindlicher Proben. Geräte mit forcierter Umluft bieten schnelleres Trocknen und Aufheizen sowie eine höhere Termperaturgenauigkeit.
  • Übertemperaturschutz durch automatisches Alarmsystem
  • Eingebaute Zeitschaltuhr
  • Große, leicht lesbare Vakuumfluoreszenzanzeige und mikroprozessorgesteuerte Bedienung mit Berührungsknopf
  • Die um 180° umklappbaren Türen ermöglichen einen mühelosen Zugang zum Innenraum
  • OGS - Abluftöffnung kann als Zugangsöffnung für externen Temperatursensor benutzt werden
Lieferumfang: Ausgestattet mit zwei Einschüben und standardmäßiger RS232-Datenschnittstelle. Ein Sortiment an Zubehör und ab Werk eingepassten Optionen, wie z. B. Anschlüsse, ist auf Anfrage erhältlich.