1,3-Dichlorpropan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Trimethylendichlorid
EHERCA12481000EA 65.4 CHF
EHERCA12481000
1,3-Dichlorpropan
1,3-Dichlorpropan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Siedepunkt: 120,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –99,5 °C
Dichte: 1,1717 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000999
CAS-Nummer: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II