1,2-Dichlorpropan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Propylendichlorid
EHERCA12480000EA 65.4 CHF
EHERCA12480000
1,2-Dichlorpropan
1,2-Dichlorpropan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112,99 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –100 °C
Dichte: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 15 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000868
CAS-Nummer: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08039