1,2,3,4-Butantetracarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A16612.22 A16612.36
A16612.22EA 119 CHF
A16612.22 A16612.36
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure ≥98%
1,2,3,4-Butantetracarbonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 1703-58-8 Molecular Formula: C8H10O8 Formula Weight: 234.16 Melting Point: ca 190-195° dec. Beilstein Reference: 1729167
Formel: C₈H₁₀O₈
MW: 234,16 g/mol
Siedepunkt: 460 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼190…195 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002722
CAS-Nummer: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0