Citronensäure, wasserfrei für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
ACRO329860010EA 75.9 CHF
ACRO329860010
Citronensäure, wasserfrei für die Molekularbiologie
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 153 °C
Flash-Pt: 100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥99 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Carboniz. sub. by hot H2SO4 (as per ACS) passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %