Ammoniumacetat ≥98,0%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Essigsäure Ammoniumsalz
153164REA 45.3 CHF
153164R
Ammoniumacetat ≥98,0%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Melting Pt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 136 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/16640604.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 98,0%
pH-Wert (20 °C; 5%) 6,5 - 7,5
Fe (Eisen) Max. 1 ppm
Pb (Blei) Max. 1 ppm
UV Durchlässigkeit (254 nm) (1 mol/l) Min. 98,0%