Kaliumacetat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Acetic acid potassium salt
4986.1 4986.2 4986.5
ROTH4986.1EA 73.1 CHF
ROTH4986.1 ROTH4986.2 ROTH4986.5
Kaliumacetat
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Melting Pt: 304 °C
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM