Kaliumacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Acetic acid potassium salt
26664.293EA 142 CHF
26664.293 26664.362
Kaliumacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Melting Pt: 304 °C
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm