Undecansäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms:
Hendecansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
89764-1G-FEA
240
CHF
89764-1G-F
Undecansäure, Supelco®
Undecansäure
Formel:
C₁₁H₂₂O₂ MW: 186,29 g/mol Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa) Melting Pt: 30 °C Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002730 CAS-Nummer: 112-37-8 EINECS: 203-964-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...