Undecansäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Hendecansäure
EHERC17896400EA 55.1 CHF
EHERC17896400
Undecansäure
Undecansäure
Formel: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002730
CAS-Nummer: 112-37-8
EINECS: 203-964-2