Undecansäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Hendecansäure
A11244.18EA 57.8 CHF
A11244.18 A11244.30 A11244.0B
Undecansäure ≥98%
Undecansäure
Purity: 98%
CAS No.: 112-37-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 283-285°
Beilstein Reference: 1759287
MDL No.: MFCD00002730
Formel: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Siedepunkt: 283…285 °C
Melting Pt: 26…29 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002730
CAS-Nummer: 112-37-8
EINECS: 203-964-2