Undecansäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Hendecanoic acid, Undecylic acid
173970250 173971000 173970050
ACRO173970250EA 40.1 CHF
ACRO173970250 ACRO173971000 ACRO173970050
Undecansäure 99%
Undecansäure
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 28.5 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002730
CAS-Nummer: 112-37-8
EINECS: 203-964-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %