Tridecansäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
139520100
139520250
139520500
ACRO139520100EA
86.9
CHF
ACRO139520100
ACRO139520250
ACRO139520500
Tridecansäure 97%
Tridecansäure
Formel:
C₁₃H₂₆O₂ Siedepunkt: 236 °C (100 mmHg) Melting Pt: 40…45 °C Dichte: 1,025 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002741 CAS-Nummer: 638-53-9 EINECS: 211-341-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 45 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |