Myristinsäure, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyms: Tetradecansäure

70079-5GEA 143 CHF
70079-5G
Myristinsäure, Supelco®
Myristinsäure
Formel: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 51…54 °C
Dichte: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >165 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002744
CAS-Nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR