Myristinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyms: Tetradecansäure
EHERC17396700EA 72.3 CHF
EHERC17396700
Myristinsäure
Myristinsäure
Formel: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 51…54 °C
Dichte: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >165 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002744
CAS-Nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416