Propionsäure
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Propanoic acid
6026.1 6026.2 6026.3
ROTH6026.1EA 36.6 CHF
ROTH6026.1 ROTH6026.2 ROTH6026.3
Propionsäure
Propionsäure
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 141
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 49
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002756
CAS-Nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917