Caprylsäure

Lieferant: MATREYA
Gefahr

Synonyms: Octansäure

MAYA1198EA 0 CHF
MAYA1198
Caprylsäure
Caprylsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 239,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 16 °C
Dichte: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004429
CAS-Nummer: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR