Pelargonsäure
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Nonansäure
ROTH7015.1EA
55.8
CHF
ROTH7015.1
Pelargonsäure
Pelargonsäure
Formel:
C₉H₁₈O₂ MW: 158,24 g/mol Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa) Melting Pt: 12 °C Dichte: 0,9055 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 133 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004433 CAS-Nummer: 112-05-0 EINECS: 203-931-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 12,07198 |