Pelargonsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Nonansäure
EHERC15623100EA 55.1 CHF
EHERC15623100
Pelargonsäure
Pelargonsäure
Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 12 °C
Dichte: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 133 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004433
CAS-Nummer: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07198