Capronsäure
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
8799.1 8799.2
ROTH8799.1EA 25.1 CHF
ROTH8799.1 ROTH8799.2
Capronsäure
Capronsäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –4,8 °C
Dichte: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004421
CAS-Nummer: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765