Palmitinsäure
Lieferant: Roth Carl
5907.1 5907.2
ROTH5907.1EA 46.7 CHF
ROTH5907.1 ROTH5907.2
Palmitinsäure
Palmitinsäure
Formel: C₁₆H₃₂O₂
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 61…63 °C
Dichte: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002747
CAS-Nummer: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064