Palmitinsäure zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms:
Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
MQ200
8.00508.0100
8.00508.1000
8.00508.9050
8.00508.0100EA
47.6
CHF
8.00508.0100
8.00508.1000
8.00508.9050
Palmitinsäure zS, Sigma-Aldrich®
Palmitinsäure
Formel:
C₁₆H₃₂O₂ MW: 256.43 g/mol Siedepunkt: 352 Melting Pt: 61…63 °C Dichte: 0.853 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002747 CAS-Nummer: 57-10-3 EINECS: 200-312-9 Merck Index: 13,07064 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 61 - 63 °C |
Molar Mass | 256.42 g/mol |
Bulk Density | 415 kg/m3 |
Boiling Point | 271.5 °C (133 hPa) |
Flash Point | 206 °C |
Density | 0.852 g/cm3 (20 °C) |