Palmitinsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20322.0C
B20322.0E
B20322.36
B20322.0CEA
580
CHF
B20322.0C
B20322.0E
B20322.36
Palmitinsäure 95%
Palmitinsäure
Purity: 95%
CAS No.: 57-10-3
Molecular Formula: C16H32O2
Formula Weight: 256.43
Flash Point: 206°(402°F)
Refractive Index: 1.4273
Odour: Odourless
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 215°/15mm
Beilstein Reference: 607489
Merck Reference: 14,6996
MDL No.: MFCD00002747
Formel:
C₁₆H₃₂O₂ Siedepunkt: 215 °C (15 mmHg) Melting Pt: 62…65 °C Dichte: 0.853 Flash-Pt: 206 °C (402 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002747 CAS-Nummer: 57-10-3 EINECS: 200-312-9 Merck Index: 14,6996 |