Palmitinsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
129700010 129702500 129700025 129700250
ACRO129700010EA 62 CHF
ACRO129700010 ACRO129702500 ACRO129700025 ACRO129700250
Palmitinsäure 98%
Palmitinsäure
Formel: C₁₆H₃₂O₂
Siedepunkt: 351.5 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 59…63 °C
Dichte: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 206 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002747
CAS-Nummer: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Acid value 215 to 233 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 216 to 224 mg KOH/g