Margarinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyms: Heptadecansäure
EHERC14122600EA 79.2 CHF
EHERC14122600
Margarinsäure
Margarinsäure
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 63 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002751
CAS-Nummer: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 13,05775