Heneicosansäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO204691000EA 44.5 CHF
ACRO204691000 ACRO204690050 ACRO204690010
Heneicosansäure 99%
Heneicosansäure
Formel: C₂₁H₄₂O₂
MW: 326,56 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (0,1 mbar)
Melting Pt: 74…76 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002805
CAS-Nummer: 2363-71-5
EINECS: 219-113-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %