Essigsäure ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
1.00058.2500 1.00058.9025
1.00058.2500EA 449 CHF
1.00058.2500 1.00058.9025
Essigsäure ≥96%, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM