Essigsäure
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
3738.1 3738.2 3738.3 3738.4 3738.5
ROTH3738.1EA 41.4 CHF
ROTH3738.1 ROTH3738.2 ROTH3738.3 ROTH3738.4 ROTH3738.5
Essigsäure
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 17 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 38.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM