Laurinsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Dodecansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
61609-5GEA 161 CHF
61609-5G
Laurinsäure, Supelco®
Laurinsäure
Formel: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42…45 °C
Dichte: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002736
CAS-Nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400