Laurinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05333.0100 8.05333.1000 8.05333.9050 8.05333.9010
8.05333.0100EA 26 CHF
8.05333.0100 8.05333.1000 8.05333.9050 8.05333.9010
Laurinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Laurinsäure
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42…45 °C
Dichte: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002736
CAS-Nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.058 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 200.32 g/mol
Bulk Density 490 kg/m3
Boiling Point 299 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0027 Pa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 250 °C