Laurinsäure

Lieferant: MATREYA
Achtung

Synonyms: Dodecansäure

MAYA1008EA 0 CHF
MAYA1008
Laurinsäure
Laurinsäure
Formel: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42…45 °C
Dichte: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002736
CAS-Nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR