Laurinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Dodecanoic acid, Dodecylic acid
A11672.0C A11672.0E A11672.36
A11672.0CEA 528 CHF
A11672.0C A11672.0E A11672.36
Laurinsäure ≥98%
Laurinsäure
Purity: 98% CAS No.: 143-07-7 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H Formula Weight: 200.32 Flash Point: 165°(329°F) Odour: Odourless Boiling Point: 180°/21mm Beilstein Reference: 1099477 Merck Reference: 14,5384 MDL No.: MFCD00002736
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Siedepunkt: 180 °C (21 mmHg)
Melting Pt: 43…45 °C
Dichte: 0.883
Flash-Pt: 165 °C (329 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002736
CAS-Nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 14,5384