Laurinsäure ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Dodecanoic acid, Dodecylic acid
42038.18
42038.30
42038.A1
42038.18EA
62.8
CHF
42038.18
42038.30
42038.A1
Laurinsäure ≥99,5%
Laurinsäure
Purity: 99.5%
CAS No.: 143-07-7
Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2H
Formula Weight: 200.32
Flash Point: 165°(329°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.883
Odour: Odourless
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 180°/21mm
Beilstein Reference: 1099477
Merck Reference: 14,5384
MDL No.: MFCD00002736
Formel:
C₁₂H₂₄O₂ Siedepunkt: 180 °C (21 mmHg) Melting Pt: 43…45 °C Dichte: 0.883 Flash-Pt: 165 °C (329 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002736 CAS-Nummer: 143-07-7 EINECS: 205-582-1 Merck Index: 14,5384 |