Behensäure tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Docosanoic acid
A12850.0B A12850.0I A12850.30 A12850.50
A12850.0BEA 218 CHF
A12850.0B A12850.0I A12850.30 A12850.50
Behensäure tech. 85%, technische Qualität
Behensäure
Purity: 85% CAS No.: 112-85-6 Molecular Formula: CH3(CH2)20CO2H Formula Weight: 340.60 Melting Point: 74-78° Boiling Point: 306°/60mm Merck Reference: 14,1023 MDL No.: MFCD00002807
Formel: C₂₂H₄₄O₂
Siedepunkt: 306 °C (60 mmHg)
Melting Pt: 74…78 °C
Dichte: 0.8221 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002807
CAS-Nummer: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 14,1023