Buttersäure
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Butanoic acid
3277.1 3277.2
ROTH3277.1EA 25.35 CHF
ROTH3277.1 ROTH3277.2
Buttersäure
Buttersäure
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 163.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002814
CAS-Nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593