Propylacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Essigsäurepropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
40858-5MLEA 181 CHF
40858-5ML 40858-1ML
Propylacetat, Supelco®
Propylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009372
CAS-Nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08026