Propylacetat 99%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Acetic acid propyl ester
158290010 158290025 158290100
ACRO158290010EA 62.1 CHF
ACRO158290010 ACRO158290025 ACRO158290100
Propylacetat 99%, pure
Propylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.88 g/cm³
Flash-Pt: 10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009372
CAS-Nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08026
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm