Octylacetat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Essigsäureoctylester
ROTH5009.1EA 0 CHF
ROTH5009.1
Octylacetat
Octylacetat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 195…199 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –38,5 °C
Dichte: 0,885 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00009562
CAS-Nummer: 112-14-1
EINECS: 203-939-6