Methylacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Acetic acid methyl ester
MQ100
45997-5ML-F 45997-1ML-F
45997-5ML-FEA 183 CHF
45997-5ML-F 45997-1ML-F
Methylacetat, Supelco®
Methylacetat
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 56.9
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008711
CAS-Nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08afb932f28309b9663507ae91fa8caa84b79cfa&vid=4a8853233fbeece9b18081329d176fa8974f241d&prid=web&clid=SAPDAM