Methylacetat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr

Synonyms: Essigsäuremethylester

EHERC10016300EA 93 CHF
EHERC10016300
Methylacetat
Methylacetat
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 56,9 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008711
CAS-Nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR