Methylacetat 99%, extra_pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Acetic acid methyl ester
181380010 181380025 181380100
181380010.EA 65.1 CHF
181380010. 181380025. ACRO181380100
Methylacetat 99%, extra_pure
Methylacetat
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 56.9
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0.93 g/cm³
Flash-Pt: –10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008711
CAS-Nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Methanol ≤0.7 % (GC)