Ethylacetat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
6784.1 6784.2 6784.3 6784.4 6784.5
ROTH6784.1EA 51.5 CHF
ROTH6784.1 ROTH6784.2 ROTH6784.3 ROTH6784.4 ROTH6784.5
Ethylacetat
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77.1
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM