Ethylacetat, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
MQ100
1.00863.0500 1.00863.2500
1.00863.0500EA 110 CHF
1.00863.0500 1.00863.2500
Ethylacetat, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77.1
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 85.3 g/L (20 °C)
Melting Point -83 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 77 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.37
Explosion Limit 2.1 - 11.5%(V)
Density 0.90 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) no data available
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid