Ethylacetat ≥99,6% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyms:
Acetic acid ethyl ester
Packaged under inert gas.
9260.1000EA
170
CHF
9260.1000
9260.2500
9260-03
Ethylacetat ≥99,6% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Siedepunkt: 77.1 °C (1013 hPa) Melting Pt: –83 °C Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: –4 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) | ≤5 |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) | ≤10 |
Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) | ≥99.6 % |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.8 |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤1.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Water (by KF, volumetric) | ≤0.05 % |