Ethylacetat ≥99,5%, Ökologische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: EtOAcEssigesterEssigsäureethylester
40977.K2EA 99.5 CHF
40977.K2 40977.M1
Ethylacetat ≥99,5%, Ökologische Qualität
Ethylacetat
Pesticide residue, environmental, and GC analysis
Formel: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 77 °C
Melting Pt: –84 °C
Dichte: 0,902
Flash-Pt: –3 °C (26 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 14,3757
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg