Ethylacetat 99.6% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: EtOAcEssigesterEssigsäureethylester
423680010.EA 49.3 CHF
423680010. 423685000. 423680250. 423680025.
Ethylacetat 99.6% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 75…78 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –83,5 °C
Dichte: 0,902 g/cm³
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
Density (20/20°C) 0.901 to 0.904
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g