Ethylacetat 99.5+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
268350010 268350025 26835-0025-4 26835-0010
ACRO268350010EA 92.7 CHF
ACRO268350010 ACRO268350025 TICI26835-0025-4 TICI26835-0010
Ethylacetat 99.5+% für die HPLC
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Siedepunkt: 77.1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –83.5 °C
Dichte: 0.902 g/cm³
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.50 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered